Documents
ENA497374178
Enamine
2-methoxy-5-(2-methylphenyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro MDL:
Pf
66-69
Iupac Name
4-methoxy-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-11-5-3-4-6-14(11)12-7-8-15(17-2)13(9-12)10-16/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
CIEXYGWQXNHNKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251492
Melting Point
66-69
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251492