Documents
ENA497373572
Enamine
tert-butyl N-({6-azaspiro[3.4]octan-8-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((6-azaspiro[3.4]octan-8-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-10-7-14-9-13(10)5-4-6-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
JSQIERZWKALRIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408