Documents
ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
Clé InChI
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406