Documents
ENA490048057
Enamine
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c1-13-5-7(10)8(12-13)9(14)11-6-3-2-4-6/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)
Clé InChI
NILOPFIVQCAHIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164