Documents
ENA465564303
Enamine
1-(6-fluoropyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-fluoro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12FN3/c10-8-2-1-3-9(12-8)13-6-4-11-5-7-13/h1-3,11H,4-7H2
Clé InChI
VOARECGTDYSHHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246289