Documents
ENA465563872
Enamine
5-(propan-2-yloxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.69
Numéro MDL:
Iupac Name
5-isopropoxypyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3S/c1-6(2)13-7-3-8(5-10-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
STOKKYIMWJIKLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245503
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245503