Documents
ENA465562261
Enamine
2,4-dichloroquinazoline-6-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H3Cl2N3/c10-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)13-9(11)14-8/h1-3H
Clé InChI
KHWYUDBVRMAWGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225325