Documents
ENA458429514
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.37
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-3-15-9(2)11(8-13-15)20(18,19)14-6-4-10(5-7-14)12(16)17/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
SFTHHJOKHDTDIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304