Documents
ENA458428114
Enamine
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3N3O2/c12-11(13,14)8-3-6(5-1-2-5)15-9-4-7(10(18)19)16-17(8)9/h3-4,15H,1-2H2,(H,18,19)
Clé InChI
NKOFOGZKJYKQRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228902
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228902