Documents
ENA458425883
Enamine
N-butyl-3-methylcyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-butyl-3-methylcyclohexanamine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-3-4-8-12-11-7-5-6-10(2)9-11/h10-12H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
KFJUEEKIJVBZSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225052
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225052