Documents
ENA458425577
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.57
Numéro MDL:
Iupac Name
((1R,2R)-2-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-1-2-8(10(12)4-7)9-3-6(9)5-13;/h1-2,4,6,9H,3,5,13H2;1H/t6-,9+;/m0./s1
Clé InChI
OMPRMNLJCKYRLI-RDNZEXAOSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224644
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224644