Documents
ENA458424379
Enamine
2-chloro-1H-1,3-benzodiazole-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2S/c8-7-10-5-2-1-4(14(9,12)13)3-6(5)11-7/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
IRQNDFPIDNJXRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221742
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221742