Documents
ENA457508971
Enamine
4-cyclopropyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-4-6(5-2-3-5)9-7(8)10-4/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
XOKZIZHJSZSXFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218766
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218766