Documents
ENA447957758
Enamine
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.6
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-chlorofuro[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3/c1-13-9(12)6-2-5-3-8(10)11-4-7(5)14-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
RYGOBITWBBTURE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205790