Documents
ENA447956309
Enamine
3-amino-2-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8,12H,5-6,11H2
Clé InChI
HNSXASSJRSGBHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229