Documents
ENA444724344
Enamine
[3-chloro-4-(3-methylpiperidin-1-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.76
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-chloro-4-(3-methyl-1-piperidinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19ClN2/c1-10-3-2-6-16(9-10)13-5-4-11(8-15)7-12(13)14/h4-5,7,10H,2-3,6,8-9,15H2,1H3
Clé InChI
NKYVEBZXFQSYFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201043