Documents
ENA444723546
Enamine
[5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(4-12)11-3-6/h1-3,12H,4H2
Clé InChI
OALSPSYYLWXNHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393