Documents
ENA432539763
Enamine
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-6-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11-7-12-10/h1-5,7,13H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
HUJGRFDRKQPSRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225