Documents
ENA432539635
Enamine
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.03
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
Inchi Code
1S/C9H4BrFO/c1-2-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h1,3-5H
Clé InChI
FNRPNYUZMCSPNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377