Documents
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326