Documents
ENA429360393
Enamine
(2-aminoethyl)(methyl)(2-methylbutyl)amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N1-methyl-N1-(2-methylbutyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2.2ClH/c1-4-8(2)7-10(3)6-5-9;;/h8H,4-7,9H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
REQCUTJRFWYWQI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191005
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191005