Documents
ENA429359730
Enamine
{2-[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]ethyl}(methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((2R,6S)-2,6-dimethylmorpholino)-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-8-6-11(5-4-10-3)7-9(2)12-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
Clé InChI
ZAMMKCCLXWJERE-DTORHVGOSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505