Documents
ENA429359099
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)quinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)quinoxaline
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c1-2-4-12-11(3-1)15-9-13(16-12)17-10-5-7-14-8-6-10/h1-4,9-10,14H,5-8H2
Clé InChI
MNFOPDNGOVUXGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187083
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187083