Documents
ENA413170957
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-isoxazolyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H
Clé InChI
HWJIRKAEXNLKKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271