Documents
ENA408615951
Enamine
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(14)10-12-5-6-13-10/h1-6,9,14H,(H,12,13)
Clé InChI
CYWKGWHVDWLNHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814