Documents
ENA402266828
Enamine
5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.25
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c9-13(11,12)7-4-6-2-1-3-8(6)10-5-7/h4-5H,1-3H2,(H2,9,11,12)
Clé InChI
VMERNRWNRUJMNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127369