Documents
ENA394767015
Enamine
tert-butyl N-[1-(4-fluorophenyl)-2-oxoazetidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-fluorophenyl)-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H17FN2O3/c1-14(2,3)20-13(19)16-11-8-17(12(11)18)10-6-4-9(15)5-7-10/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)
Clé InChI
NUMAESSFYYTCAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129371
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129371