Documents
ENA390347131
Enamine
4-(pyrrolidin-1-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H17N3/c11-9-10(3-5-12-6-4-10)13-7-1-2-8-13/h12H,1-8H2
Clé InChI
IHNDAQMLHNFVDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125594
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125594