Documents
ENA388700932
Enamine
5-chloro-3-ethyl-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.6
Numéro MDL:
Pf
38-39
Iupac Name
5-chloro-3-ethyl-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8ClN3O2/c1-3-4-5(10(11)12)6(7)9(2)8-4/h3H2,1-2H3
Clé InChI
AEMZISRFJQRMBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95059
Melting Point
38-39
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95059