Documents
ENA388700850
Enamine
3-aminoimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.09
Numéro MDL:
Pf
194-199
Iupac Name
3-amino-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C3H5N3O2/c4-6-2(7)1-5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,8)
Clé InChI
DCROTKUJYXYESN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767
Melting Point
194-199
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767