Documents
ENA388700422
Enamine
4-bromo-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.17
Numéro MDL:
Pf
146-148
Iupac Name
4-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H18BrNO4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
VNILBVOEUDJGJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124364
Melting Point
146-148
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124364