Documents
ENA388700403
Enamine
(1S)-1-(2,5-dimethylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S)-1-(2,5-dimethylphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11;/h4-6,9H,11H2,1-3H3;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
XQDCTHGENBYORR-FVGYRXGTSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124312
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124312