Documents
ENA388700180
Enamine
2-[2-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-isopropyl-5-pyrimidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-7(2)9-11-5-8(3-4-10)6-12-9/h5-7H,3-4,10H2,1-2H3
Clé InChI
GKJVOJSTXXAMMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833