Documents
ENA388192115
Enamine
2-oxopropanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.14
Numéro MDL:
Pf
69-71
Iupac Name
2-oxopropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H5NOS/c1-2(5)3(4)6/h1H3,(H2,4,6)
Clé InChI
CUDPUYMADCMXBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016
Melting Point
69-71
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016