Documents
ENA387772591
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-6(4-11)2-1-3-12-8/h1-3,7H,5H2
Clé InChI
UOLLSNJVROMVMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119553
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119553