Documents
ENA379363518
Enamine
2-amino-2-(4-ethylphenyl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(4-ethylphenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(11)7-12;/h3-6,10,12H,2,7,11H2,1H3;1H
Clé InChI
VZKDRACNFPLEOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117378
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117378