Documents
ENA375227535
Enamine
O-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)7-3-1-6(2-4-7)5-13-12/h1-4H,5,12H2
Clé InChI
OSGYPUBYTWDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647