Documents
ENA372573894
Enamine
ethyl 4-chloro-2-ethylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-3-7-11-5-6(8(10)12-7)9(13)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BWMPMYWAOKAOGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113077
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113077