Documents
ENA372573884
Enamine
spiro[3.3]heptan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[3.3]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7/h1-5H2
Clé InChI
AOAIWGRQECAIKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113792
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113792