Documents
ENA372573557
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c10-9(11)7-2-1-3-8-6(7)4-5-12-8/h4-5,7H,1-3H2,(H2,10,11)
Clé InChI
QDLLGABHRAQLKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113331
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113331