Documents
ENA371177843
Enamine
5-tert-butyl-1,3-thiazole-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.3
Numéro MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C7H11NS2/c1-7(2,3)5-4-8-6(9)10-5/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
AQSMZEXHHYEHHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107377