Documents
ENA369381927
Enamine
3-(3-chlorophenyl)but-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(3-chlorophenyl)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(5-10(12)13)8-3-2-4-9(11)6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b7-5+
Clé InChI
AXCCQHVRLZOUFS-FNORWQNLSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101280