Documents
ENA360886877
Enamine
N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-5(4-7-2)6(9)8-3/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
CCQIEJCCHLDGMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98737
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98737