Documents
ENA358813261
Enamine
5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-11(2,3)7-4-5-9-8(6-7)13-10(12)14-9/h4-6H,1-3H3,(H2,12,13)
Clé InChI
DQUOOHJLHOWIHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97626
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97626