Documents
ENA341296394
Enamine
3-amino-2-[(2-fluorophenyl)methyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(2-fluorobenzyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8(6-12)7-13/h1-4,8,13H,5-7,12H2
Clé InChI
JGFUBQCVBJWPBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315