Documents
ENA341296007
Enamine
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O3/c8-7(9,10)3-15-4-12-2-1-5(11-12)6(13)14/h1-2H,3-4H2,(H,13,14)
Clé InChI
WLZRRVFBRBZUFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708