Documents
ENA333558549
Enamine
3-bromo-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.54
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H9BrClNO/c11-9-5-6-13(10(9)14)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
YWAQTQSQFBLYFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82729