Documents
ENA333558548
Enamine
N'-(2,2-dichloroacetyl)benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.08
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-benzoyl-2,2-dichloroacetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H8Cl2N2O2/c10-7(11)9(15)13-12-8(14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,12,14)(H,13,15)
Clé InChI
DOOTWISQOYOCKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727