Documents
ENA332673159
Enamine
1-benzylcyclopropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzylcyclopropanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
Clé InChI
ALLNPSWVFBAJIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612