Documents
ENA332672397
Enamine
1-benzyl-2-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-11-9-13(14)7-8-15(11)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13H,7-10,14H2,1H3
Clé InChI
ZXRSAZKEWVLRNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78868
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78868